Merck
ENAH304F2239
Enamine
3-cyclopropyl-2,2,3-trifluoropropanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.12
Iupac Name
3-cyclopropyl-2,2,3-trifluoropropanoic acid
Inchi Code
1S/C6H7F3O2/c7-4(3-1-2-3)6(8,9)5(10)11/h3-4H,1-2H2,(H,10,11)
InChIKey
LTNSHXQAPJYFFI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1629309
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)