Merck
ENAH304EF6A9
Enamine
3-(trifluoromethyl)azetidine-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.6
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)azetidine-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H5ClF3NO2S/c5-12(10,11)9-1-3(2-9)4(6,7)8/h3H,1-2H2
InChIKey
GTRKEEPTKFISQX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1612385
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)