Merck
ENAH304E6FF7
Enamine
(2E)-3-(6-methylpyridin-2-yl)prop-2-enoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2E)-3-(6-methyl-2-pyridinyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-7-3-2-4-8(10-7)5-6-9(11)12/h2-6H,1H3,(H,11,12)/b6-5+
InChIKey
LCDFMVILQPHNQE-AATRIKPKSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1457106
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)