Merck
ENAH304E40A6
Enamine
2-amino-5-hydroxyhexanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-hydroxynorleucine
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c1-4(8)2-3-5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
CQUIPUAMBATVOP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1298527
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)