Merck
ENAH304A88E2
Enamine
1-(2-amino-4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.66
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(2-amino-4-chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O/c11-7-3-4-9(8(12)6-7)13-5-1-2-10(13)14/h3-4,6H,1-2,5,12H2
InChIKey
ZEGLUXHUOCWBLH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-844440
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)