Wichtige Dokumente
ENAH304A564C
Enamine
tert-butyl N-(4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-acetyl-2-fluorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H16FNO3/c1-8(16)9-5-6-11(10(14)7-9)15-12(17)18-13(2,3)4/h5-7H,1-4H3,(H,15,17)
InChIKey
BZBOHIZOLKWWFS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-797095
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)