Wichtige Dokumente
ENAH30497C04
Enamine
1-(4-nitrobenzenesulfonyl)-3-(piperidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-indole
About This Item
Iupac Name
1-((4-nitrophenyl)sulfonyl)-3-(piperidin-4-yl)indoline
Inchi Code
1S/C19H21N3O4S/c23-22(24)15-5-7-16(8-6-15)27(25,26)21-13-18(14-9-11-20-12-10-14)17-3-1-2-4-19(17)21/h1-8,14,18,20H,9-13H2
InChIKey
GTAXOMULSQRGKM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)