Merck
ENAH30490A71
Enamine
1-chloro-3-iodo-2-methyl-2-[(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)oxy]propane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.52
Iupac Name
2-((1-chloro-3-iodo-2-methylpropan-2-yl)oxy)-1,1,1-trifluoropropane
Inchi Code
1S/C7H11ClF3IO/c1-5(7(9,10)11)13-6(2,3-8)4-12/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
LQMJTQCGHSLSKK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1134165
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)