Wichtige Dokumente
ENAH3047D99E
Enamine
2-(methylsulfanyl)cyclohepta-2,4,6-trien-1-one
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-(methylthio)cyclohepta-2,4,6-trien-1-one
Inchi Code
1S/C8H8OS/c1-10-8-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H,1H3
InChIKey
RTWVFLZELBILSK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-337736
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)