Merck
ENAH30478688
Enamine
[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
Inchi Code
1S/C7H6F4N2/c8-6-3-4(13-12)1-2-5(6)7(9,10)11/h1-3,13H,12H2
InChIKey
GWGXAVLWZXNOPW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-275910
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)