Merck
ENAH30472FBF
Enamine
2-(2-chlorophenyl)-2-(dimethylamino)acetonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.66
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(dimethylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11ClN2/c1-13(2)10(7-12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-6,10H,1-2H3
InChIKey
DAOSLFYYPSHQRU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-235997
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)