Wichtige Dokumente
ENAH3046D6C3
Enamine
2-chloro-5-(2-formylphenyl)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-chloro-2'-formyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9ClO3/c15-13-6-5-9(7-12(13)14(17)18)11-4-2-1-3-10(11)8-16/h1-8H,(H,17,18)
InChIKey
XPLXDQAOUPATME-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)