Merck
ENAH3046BAB3
Enamine
methyl 2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.11
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H12BrNO2/c1-14-10(13)9(12)6-7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,9H,6,12H2,1H3
InChIKey
YITVYXPXJPUFPP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1068741
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)