Merck
ENAH30468D9C
Enamine
2,2-dimethylhexa-4,5-dien-3-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,2-dimethyl-4,5-hexadien-3-one
Inchi Code
1S/C8H12O/c1-5-6-7(9)8(2,3)4/h6H,1H2,2-4H3
InChIKey
IHMGJUBIYCXOTC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84607
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)