Merck
ENAH30463BA0
Enamine
3-oxo-2H,3H-furo[3,2-h]quinoline-5-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.69
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-oxo-2,3-dihydrofuro[3,2-h]quinoline-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H6ClNO4S/c12-18(15,16)9-4-7-8(14)5-17-11(7)10-6(9)2-1-3-13-10/h1-5,14H
InChIKey
VHXJMIHMRUCVRK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41747
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)