Merck
ENAH3045DED3
Enamine
N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]cyclopentanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.34
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-[3-(4-morpholinyl)propyl]cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C12H24N2O/c1-2-5-12(4-1)13-6-3-7-14-8-10-15-11-9-14/h12-13H,1-11H2
InChIKey
LNLJOSKUGCECFZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-169013
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)