Wichtige Dokumente
ENAH30454BBA
Enamine
[4-methyl-2-(oxolan-3-yloxy)phenyl]methanamine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
[4-methyl-2-(tetrahydro-3-furanyloxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c1-9-2-3-10(7-13)12(6-9)15-11-4-5-14-8-11/h2-3,6,11H,4-5,7-8,13H2,1H3
InChIKey
IMQLXVLZHXSWBM-UHFFFAOYSA-N
Purity
86
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106650
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)