Wichtige Dokumente
ENAH30453F46
Enamine
(azetidin-3-yl)methanamine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-azetidinylmethanamine
Inchi Code
1S/C4H10N2/c5-1-4-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2
InChIKey
VMAXJDJIFGIBGH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101319
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)