Wichtige Dokumente
ENAH3035EC2D
Enamine
(2-bromophenyl)dichlorophosphane
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6503877-100MG
CHF 461.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6503877-100MG
CHF 461.00
Iupac Name
(2-bromophenyl)dichlorophosphane
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2P/c7-5-3-1-2-4-6(5)10(8)9/h1-4H
InChIKey
STMZGEUMJGFEPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503877
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)