Merck
ENAH3035E36C
Enamine
[5-(iodomethyl)oxolan-3-yl]methanol
Größe auswählen
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
Lieferanten-SKU: EN300-6494158-100MG
CHF 448.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6494158-100MG
CHF 448.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-(iodomethyl)tetrahydrofuran-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H11IO2/c7-2-6-1-5(3-8)4-9-6/h5-6,8H,1-4H2
InChIKey
MDYCYZOFWQOLMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494158
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)