Merck
ENAH2C558801
Enamine
4-aminobutanimidamide dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.07
MDL-Nummer:
Iupac Name
but-1-ene-1,1,4-triamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H11N3.2ClH/c5-3-1-2-4(6)7;;/h2H,1,3,5-7H2;2*1H
InChIKey
VSCGHTGLBJMPLQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487864
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487864
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)