Wichtige Dokumente
ENAH2C55820C
Enamine
methyl 4-fluorothiophene-3-carboxylate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
methyl 4-fluorothiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H5FO2S/c1-9-6(8)4-2-10-3-5(4)7/h2-3H,1H3
InChIKey
GEXIVLMZTCQQAL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482336
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482336
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)