Merck
ENAH2C55816A
Enamine
3-(2-cyclohexyl-1H-imidazol-1-yl)propan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.32
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(2-cyclohexyl-1H-imidazol-1-yl)propan-1-amine
Inchi Code
1S/C12H21N3/c13-7-4-9-15-10-8-14-12(15)11-5-2-1-3-6-11/h8,10-11H,1-7,9,13H2
InChIKey
LSBGZVNQOZXLLY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478550
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478550
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)