Merck
ENAH2C557150
Enamine
4,4-difluoropiperidine-1-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
Lieferanten-SKU: EN300-1717696-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1717696-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4,4-difluoropiperidine-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H10F2N2O2S/c6-5(7)1-3-9(4-2-5)12(8,10)11/h1-4H2,(H2,8,10,11)
InChIKey
OYTNXDPEGKLEMV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717696
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717696
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)