Wichtige Dokumente
ENAH2C5568B5
Enamine
N-methyl-3-(pyridin-4-yl)cyclobutan-1-amine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
N-methyl-3-(pyridin-4-yl)cyclobutan-1-amine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-11-10-6-9(7-10)8-2-4-12-5-3-8/h2-5,9-11H,6-7H2,1H3
InChIKey
JZKAHOQVWSVYAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1243463
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1243463
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)