Merck
ENAH11E3F8D8
Enamine
6-chloropyridine-2-sulfonyl fluoride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.6
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-chloropyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO2S/c6-4-2-1-3-5(8-4)11(7,9)10/h1-3H
InChIKey
ACBTVKRPJCPAHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2003293
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2003293
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)