Merck
ENAH11E0CD57
Enamine
tert-butyl 4-(2-methyl-1-oxopropan-2-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.36
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-methyl-1-oxopropan-2-yl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-8-6-11(7-9-15)14(4,5)10-16/h10-11H,6-9H2,1-5H3
InChIKey
RUDVNPDWGAFFAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1879582
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1879582
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)