Merck
ENAH11E00ED8
Enamine
3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanal
Größe auswählen
100 MG
CHF 480.50
250 MG
CHF 666.40
500 MG
CHF 1’023.90
1 G
CHF 1’300.80
2.5 G
CHF 2’505.90
5 G
CHF 3’686.30
10 G
CHF 5’442.60
Lieferanten-SKU: EN300-1841089-100MG
CHF 480.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 480.50
250 MG
CHF 666.40
500 MG
CHF 1’023.90
1 G
CHF 1’300.80
2.5 G
CHF 2’505.90
5 G
CHF 3’686.30
10 G
CHF 5’442.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1841089-100MG
CHF 480.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanal
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
DPEYEJOFAHQWJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841089
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841089
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)