Wichtige Dokumente
ENAH11E007EC
Enamine
4-methoxybutane-1-thiol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1839325-100MG
CHF 448.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1839325-100MG
CHF 448.00
Iupac Name
4-methoxybutane-1-thiol
Inchi Code
1S/C5H12OS/c1-6-4-2-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3
InChIKey
MOPMCCAEXSBQFE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839325
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)