Merck
ENAH11DD1F2C
Enamine
2-amino-3-(3-cyano-2-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 1’224.10
250 MG
CHF 1’727.20
Lieferanten-SKU: EN300-1723771-100MG
CHF 1’224.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 1’224.10
250 MG
CHF 1’727.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1723771-100MG
CHF 1’224.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-3-(3-cyano-2-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9FN2O3/c11-9-5(3-7(13)10(15)16)1-2-8(14)6(9)4-12/h1-2,7,14H,3,13H2,(H,15,16)
InChIKey
UEXAMVGOPJRRHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723771
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723771
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)