Merck
ENAH11DD19FC
Enamine
spiro[2.3]hexane-5-sulfonyl chloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
10 G
CHF 7’270.40
Lieferanten-SKU: EN300-1719837-50MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
10 G
CHF 7’270.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1719837-50MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
spiro[2.3]hexane-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClO2S/c7-10(8,9)5-3-6(4-5)1-2-6/h5H,1-4H2
InChIKey
JOVLZHAMXFIUQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719837
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719837
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)