Wichtige Dokumente
ENAH11DD12CE
Enamine
5-fluoro-1-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-4-one
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
5-fluoro-1-methyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indazol-4-one
Inchi Code
1S/C8H9FN2O/c1-11-7-3-2-6(9)8(12)5(7)4-10-11/h4,6H,2-3H2,1H3
InChIKey
IEXBJUSXEWNOJC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692207
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692207
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)