Merck
ENAH11DD0D38
Enamine
methyl 4,4-difluoro-5-sulfopentanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.65
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)-4,4-difluoropentanoate
Inchi Code
1S/C6H9ClF2O4S/c1-13-5(10)2-3-6(8,9)4-14(7,11)12/h2-4H2,1H3
InChIKey
ROGNWWSHRHQSMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425877
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425877
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)