Merck
ENAH0CD463E4
Enamine
5-phenyl-1,3-oxazole-4-carbothioamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-phenyloxazole-4-carbothioamide
Inchi Code
1S/C10H8N2OS/c11-10(14)8-9(13-6-12-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,14)
InChIKey
FTPLTLMVTDUQIS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708824
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708824
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)