Merck
ENAH0CD45807
Enamine
3-bromo-6-ethynyl-2,4-difluoroaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.03
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-bromo-6-ethynyl-2,4-difluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H4BrF2N/c1-2-4-3-5(10)6(9)7(11)8(4)12/h1,3H,12H2
InChIKey
QPBVCMBEIRVMKH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699729
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699729
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)