Wichtige Dokumente
ENAH049F31D5
Enamine
tert-butyl N-[(1R)-1-[4-(iodomethyl)-1,3-oxazol-2-yl]ethyl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (R)-(1-(4-(iodomethyl)oxazol-2-yl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H17IN2O3/c1-7(9-14-8(5-12)6-16-9)13-10(15)17-11(2,3)4/h6-7H,5H2,1-4H3,(H,13,15)/t7-/m1/s1
InChIKey
PEOASTQODDPYFY-SSDOTTSWSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588025
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)