Merck
ENAH049F2C86
Enamine
2-[(tert-butyldiphenylsilyl)oxy]acetohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.49
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-((tert-butyldiphenylsilyl)oxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C18H24N2O2Si/c1-18(2,3)23(22-14-17(21)20-19,15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,14,19H2,1-3H3,(H,20,21)
InChIKey
COCZPCYJAKZQLW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700372
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700372
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)