Wichtige Dokumente
ENAH049F2C30
Enamine
(1,3-dimethylcyclobutyl)methanesulfonyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(1,3-dimethylcyclobutyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H13ClO2S/c1-6-3-7(2,4-6)5-11(8,9)10/h6H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
ZMMOCQAYFMRDKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699679
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699679
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)