Merck
ENAH049F2BE7
Enamine
tert-butyl 3-carbamoyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
Lieferanten-SKU: EN300-1698952-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1698952-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-carbamoyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17N3O3/c1-10(2,3)17-9(16)14-5-4-11(6-12,7-14)8(13)15/h4-5,7H2,1-3H3,(H2,13,15)
InChIKey
NZAQOVKQLPRGEG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698952
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698952
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)