Wichtige Dokumente
ENAH049F27FE
Enamine
(1,2,3-thiadiazol-5-yl)methyl methanesulfonate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1693150-50MG
CHF 436.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1693150-50MG
CHF 436.30
Iupac Name
(1,2,3-thiadiazol-5-yl)methyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H6N2O3S2/c1-11(7,8)9-3-4-2-5-6-10-4/h2H,3H2,1H3
InChIKey
UWUAXEKANTUZDD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693150
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)