Merck
ENAH0425867A
Enamine
4,4,4-trifluoro-3-(morpholin-4-yl)butanoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
Lieferanten-SKU: EN300-1588606-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1588606-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-3-(4-morpholinyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C8H12F3NO3/c9-8(10,11)6(5-7(13)14)12-1-3-15-4-2-12/h6H,1-5H2,(H,13,14)
InChIKey
XEIUHORPSKGOAD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588606
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588606
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)