Wichtige Dokumente
ENAH0425801F
Enamine
2-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]aniline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1663739-100MG
CHF 185.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1663739-100MG
CHF 185.40
Iupac Name
2-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]aniline
Inchi Code
1S/C11H17N3O2S/c1-13-6-8-14(9-7-13)17(15,16)11-5-3-2-4-10(11)12/h2-5H,6-9,12H2,1H3
InChIKey
WAOGTUXWDPGYDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663739
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)