Wichtige Dokumente
ENAH04257A0B
Enamine
2,2-difluoro-2-(1-methoxycyclohexyl)acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1659467-100MG
CHF 350.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1659467-100MG
CHF 350.50
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(1-methoxycyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H14F2O3/c1-14-8(5-3-2-4-6-8)9(10,11)7(12)13/h2-6H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
CHJVQDFNFQWINE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659467
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)