Merck
ENAH0424BACA
Enamine
ethyl 2-[(1E)-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene]acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
ethyl (2E)-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylideneethanoate
Inchi Code
1S/C13H14O2/c1-2-15-13(14)9-11-8-7-10-5-3-4-6-12(10)11/h3-6,9H,2,7-8H2,1H3/b11-9+
InChIKey
KRGWQDMTJGWQFM-PKNBQFBNSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1460258
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1460258
  • Analysenzertifikate (COA)