Merck
ENAH0424B820
Enamine
6-bromo-3-chloro-2-(methylsulfanyl)quinoxaline
Größe auswählen
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
Lieferanten-SKU: EN300-1273140-50MG
CHF 341.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.58
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1273140-50MG
CHF 341.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-2-(methylthio)quinoxaline
Inchi Code
1S/C9H6BrClN2S/c1-14-9-8(11)12-7-4-5(10)2-3-6(7)13-9/h2-4H,1H3
InChIKey
HXXGAXDBTDAZGW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273140
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273140
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)