Merck
ENAH03BC1781
Enamine
rac-1-[(3R,4S)-4-methoxyoxolan-3-yl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-((3R,4S)-4-methoxytetrahydrofuran-3-yl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H12N4O3/c1-14-7-4-15-3-6(7)12-2-5(8(9)13)10-11-12/h2,6-7H,3-4H2,1H3,(H2,9,13)/t6-,7-/m1/s1
InChIKey
ANOODDRAVAWJFJ-RNFRBKRXSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301366
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301366
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)