Merck
ENAH03BC1638
Enamine
3-(6,7-dichloro-5,8-dioxo-5,8-dihydronaphthalen-2-yl)propanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.11
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(6,7-dichloro-5,8-dioxo-5,8-dihydronaphthalen-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O4/c14-10-11(15)13(19)8-5-6(2-4-9(16)17)1-3-7(8)12(10)18/h1,3,5H,2,4H2,(H,16,17)
InChIKey
BQBPMBXRQRJHPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387103
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387103
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)