Merck
ENAH03BB6F6C
Enamine
3-methyl-4-(3-methylphenyl)azetidin-2-one
Größe auswählen
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
Lieferanten-SKU: EN300-1278358-50MG
CHF 341.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1278358-50MG
CHF 341.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-4-(m-tolyl)azetidin-2-one
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)10-8(2)11(13)12-10/h3-6,8,10H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
NDTXGGASGFQNBE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1278358
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1278358
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)