Merck
ENAH03BB346C
Enamine
N-cycloheptyl-N-methylsulfamoyl chloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
Lieferanten-SKU: EN300-272383-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-272383-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
cycloheptyl(methyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H16ClNO2S/c1-10(13(9,11)12)8-6-4-2-3-5-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChIKey
XLLUVZGYTHEIIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272383
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272383
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)