Wichtige Dokumente
ENAH03A1B6CD
Enamine
3-oxo-2-phenylprop-2-enoyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-oxo-2-phenylacryloyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-9(12)8(6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChIKey
ZEHCNHDIBSTCCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768781
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768781
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)